Tlačiť
Isovalerophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isobutyl Phenyl ketone
OR922452-25G OR922452-5G
APOSOR922452-25GEA 316.84 EUR
APOSOR922452-25G APOSOR922452-5G
Isovalerophenone 95%
Isovalerophenone
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Mw: 162.23
Teplota varu: 236.5
Teplota tavenia: 2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026486
Číslo CAS: 582-62-7