Tlačiť
Octylphosphonic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
OR922324-100G OR922324-25G OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA 297.23 EUR
APOSOR922324-100G APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG
Octylphosphonic acid 97%
Octylphosphonic acid
Vzorec: C₈H₁₉O₃P
Teplota tavenia: 93…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015841
Číslo CAS: 4724-48-5
OSN: 3261
ADR: 8,II