Octylphosphonic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
OR922324-100G
OR922324-25G
OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA
297.23
EUR
APOSOR922324-100G
APOSOR922324-25G
APOSOR922324-1KG
Octylphosphonic acid 97%
Octylphosphonic acid
Vzorec:
C₈H₁₉O₃P Teplota tavenia: 93…98 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015841 Číslo CAS: 4724-48-5 OSN: 3261 ADR: 8,II |