Tlačiť
Zinc formate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 33.13 EUR
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Vzorec: C₂H₂O₄Zn
Mw: 155.40 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050836
Číslo CAS: 557-41-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III