Tlačiť
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 281.19 EUR
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Teplota varu: 170 °C
Teplota tavenia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015536
Číslo CAS: 1072-91-9
OSN: 1325
ADR: 4.1,III