Tlačiť
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 141.8 EUR
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine 95%
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Mw: 171.63
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 6376-14-3