Tlačiť
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR921757-25G OR921757-5G
APOSOR921757-25GEA 114.56 EUR
APOSOR921757-25G APOSOR921757-5G
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate 95%
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 179.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025858
Číslo CAS: 10072-05-6