Tlačiť
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 249.5 EUR
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06798090
Číslo CAS: 132710-90-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III