Tlačiť
Diisobutyl ether 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isobutyl Ether
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 EUR
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Vzorec: C₈H₁₈O
Mw: 130.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008935
Číslo CAS: 628-55-7