Tlačiť
1,2-Diethoxyethan 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 142 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Diethoxyethan 95%
1,2-Diethoxyethane
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Teplota varu: 121 °C/760mmHg
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 19 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009253
Číslo CAS: 629-14-1
OSN: 1153
ADR: 3,II