Tlačiť
3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran
OR921264-1G OR921264-25G OR921264-5G
APOSOR921264-1GEA 150.02 EUR
APOSOR921264-1G APOSOR921264-25G APOSOR921264-5G
3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture) 95%
3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture)
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143062
Číslo CAS: 53608-95-0