Tlačiť
trans-3-Hexenedioic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: trans-beta-Hydromuconic Acid, trans-2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid, Dihydromuconic Acid, Hex-3-enedioic acid
OR921177-25G OR921177-5G
APOSOR921177-25GEA 341.68 EUR
APOSOR921177-25G APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Vzorec: C₆H₈O₄
Mw: 144.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002785
Číslo CAS: 4436-74-2