Tlačiť
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine
OR9206-1G OR9206-250MG
APOSOR9206-1GEA 295.61 EUR
APOSOR9206-1G APOSOR9206-250MG
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₈BNO₂
Mw: 301.2314 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435871
Číslo CAS: 859833-21-9