Tlačiť
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 141.8 EUR
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorophenylhydrazine
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Mw: 177.03
Teplota tavenia: 102…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007576
Číslo CAS: 305-15-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III