Tlačiť
Vinyl methacrylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methacrylic Acid Vinyl Ester
OR920125-25G OR920125-5G
APOSOR920125-25GEA 91.33 EUR
APOSOR920125-25G APOSOR920125-5G
Vinyl methacrylate 98%
Vinyl methacrylate
Vzorec: C₆H₈O₂
Mw: 112.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059329
Číslo CAS: 4245-37-8