Tlačiť
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Dichlorophenethyl Alcohol
OR919967-1G OR919967-25G OR919967-5G
APOSOR919967-1GEA 24.91 EUR
APOSOR919967-1G APOSOR919967-25G APOSOR919967-5G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Mw: 191.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800674
Číslo CAS: 30595-79-0