Tlačiť
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR919950-100G OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA 167.03 EUR
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
1-Bromo-4-chlorobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Mw: 171.46
Teplota varu: 175…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001010
Číslo CAS: 6940-78-9
OSN: 1993
ADR: 3 III