Tlačiť
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
OR919812-1G OR919812-25G OR919812-5G
APOSOR919812-1GEA 61.69 EUR
APOSOR919812-1G APOSOR919812-25G APOSOR919812-5G
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Trimethylpropylammonium bromide
Vzorec: C₆H₁₆BrN
Mw: 182.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06227832
Číslo CAS: 2650-50-2