Tlačiť
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-p-anisidine Hydrochloride, 2-Amino-5-methoxyphenol Hydrochloride
OR919803-1G OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA 96.13 EUR
APOSOR919803-1G APOSOR919803-250MG
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 175.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052002
Číslo CAS: 39547-15-4