Tlačiť
8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Thiooxine Hydrochloride, 8-Mercaptoquinoline Hydrochloride
OR919640-1G OR919640-250MG
APOSOR919640-1GEA 104.55 EUR
APOSOR919640-1G APOSOR919640-250MG
8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
8-Mercaptoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₇NS
Mw: 197.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043261
Číslo CAS: 34006-16-1