Tlačiť
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-(-)-2-Isocyanato-4-methylvaleric Acid Methyl Ester
OR919405-1G OR919405-5G
APOSOR919405-1GEA 249.15 EUR
APOSOR919405-1G APOSOR919405-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate 95%
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Mw: 171.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191532
Číslo CAS: 39570-63-3