Tlačiť
Isopropyl methacrylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methacrylic Acid Isopropyl Ester
OR919193-100G OR919193-25G
APOSOR919193-100GEA 292.02 EUR
APOSOR919193-100G APOSOR919193-25G
Isopropyl methacrylate 95%
Isopropyl methacrylate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Mw: 128.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048290
Číslo CAS: 4655-34-9