Tlačiť
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 215.9 EUR
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Hustota: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78.9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788196
Číslo CAS: 22282-99-1