Tlačiť
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-Methyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Methyl-l-alanine methyl ester hydrochloride
OR919095-10G OR919095-1G OR919095-5G
APOSOR919095-10GEA 523.13 EUR
APOSOR919095-10G APOSOR919095-1G APOSOR919095-5G
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
H-N-Me-Ala-OMe·HCl
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
Mw: 153.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973252
Číslo CAS: 20045-77-6