Tlačiť
Trichloroacetic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR918986-250G OR918986-50G
APOSOR918986-250GEA 612.06 EUR
APOSOR918986-250G APOSOR918986-50G
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Vzorec: C₄Cl₆O₃
Mw: 308.76
Teplota varu: 139…141 °C/60mmHg
Teplota tavenia: -2
Hustota: 1.69 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000793
Číslo CAS: 4124-31-6
OSN: 3265
ADR: 8 I