Tlačiť
9,9-Dimethylxanthene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
OR918675-25G OR918675-5G OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA 69.8 EUR
APOSOR918675-25G APOSOR918675-5G APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Vzorec: C₁₅H₁₄O
Teplota tavenia: 35…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134434
Číslo CAS: 19814-75-6