Tlačiť
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isocyanuric Acid Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Ester
OR918454-100G OR918454-25G OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA 0 EUR
APOSOR918454-100G APOSOR918454-25G APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate
Vzorec: C₄₂H₅₇N₃O₆
Mw: 699.93 g/mol
Teplota tavenia: 163…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01026105
Číslo CAS: 40601-76-1