Tlačiť
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 48.47 EUR
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02253192
Číslo CAS: 4925-88-6