Tlačiť
3-Methyl-4-heptanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: sec-Butyl Propyl ketone
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 630.16 EUR
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Methyl-4-heptanone 95%
3-Methyl-4-heptanone
Vzorec: C₈H₁₆O
Teplota varu: 156 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048721
Číslo CAS: 15726-15-5