Tlačiť
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-25GEA 389.89 EUR
APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Hustota: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367008
Číslo CAS: 85483-97-2