Tlačiť
Ethyl phenethylcarbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR917901-1G OR917901-250MG
APOSOR917901-1GEA 177.85 EUR
APOSOR917901-1G APOSOR917901-250MG
Ethyl phenethylcarbamate 95%
Ethyl phenethylcarbamate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Mw: 193.2400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026817
Číslo CAS: 6970-83-8