Tlačiť
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 898.06 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀INO₂
Mw: 291.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063066
Číslo CAS: 14173-41-2