Tlačiť
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
OR917272-1G OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA 135.58 EUR
APOSOR917272-1G APOSOR917272-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114313
Číslo CAS: 90725-68-1
OSN: 3261
ADR: 8,III