Tlačiť
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-((1-Ethoxyethoxy)methyl)oxirane
OR917210-5G OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA 229.12 EUR
APOSOR917210-5G APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Mw: 146.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22575236
Číslo CAS: 4416-85-7