Tlačiť
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Piperidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR917162-10G OR917162-1G OR917162-5G
APOSOR917162-10GEA 728.62 EUR
APOSOR917162-10G APOSOR917162-1G APOSOR917162-5G
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₇Cl₂N₃
Mw: 274.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08461220
Číslo CAS: 51785-23-0