Tlačiť
4-Bromodibenzothiophene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR916957-25G OR916957-50G
APOSOR916957-25GEA 292.02 EUR
APOSOR916957-25G APOSOR916957-50G
4-Bromodibenzothiophene 98%
4-Bromodibenzothiophene
Vzorec: C₁₂H₇BrS
Teplota tavenia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683746
Číslo CAS: 97511-05-2