Tlačiť
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-amino-4-(methylthio)butanoate hydrochloride, H-DL-Met-OMe·HCl
OR916765-100G OR916765-25G OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA 672.94 EUR
APOSOR916765-100G APOSOR916765-25G APOSOR916765-5G
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
DL-Methionine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Mw: 199.7 g/mol
Teplota tavenia: 110…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067540
Číslo CAS: 16118-36-8