Tlačiť
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR916705-1G OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA 679.35 EUR
APOSOR916705-1G APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₉H₁₅N₅
Mw: 193.2500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09999199
Číslo CAS: 57005-71-7