Tlačiť
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine, 4-(1-Piperidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9166-1G OR9166-5G
APOSOR9166-1GEA 86.92 EUR
APOSOR9166-1G APOSOR9166-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₈BNO₂
Mw: 301.23 g/mol
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271932
Číslo CAS: 859833-22-0
OSN: 3259
ADR: 8 III