Tlačiť
Propyl lactate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Lactic Acid Propyl Ester
OR916585-25G OR916585-5G
APOSOR916585-25GEA 208.29 EUR
APOSOR916585-25G APOSOR916585-5G
Propyl lactate 95%
Propyl lactate
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059661
Číslo CAS: 616-09-1