Tlačiť
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 75.01 EUR
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Vzorec: C₁₇H₁₄O
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00089092
Číslo CAS: 613-62-7