Tlačiť
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-(-)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionate, (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropanoate
OR916365-1G OR916365-5G
APOSOR916365-1GEA 99.34 EUR
APOSOR916365-1G APOSOR916365-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Mw: 181.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064487
Číslo CAS: 98190-85-3