Tlačiť
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 EUR
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO₂S
Mw: 204.673 g/mol
Teplota tavenia: 51.5…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683108
Číslo CAS: 92614-55-6