Tlačiť
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 457.68 EUR
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Teplota tavenia: 95…96,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271941
Číslo CAS: 864068-96-2