Tlačiť
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 83.03 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08271908
Číslo CAS: 90923-75-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III