Tlačiť
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 348.98 EUR
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424711
Číslo CAS: 40501-36-8
OSN: 3261
ADR: 8,II