Tlačiť
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 112.96 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.19 g/mol
Teplota tavenia: 221…223 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03839859
Číslo CAS: 186129-25-9