Tlačiť
o-Anisaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 33.17 EUR
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldehyde 98%
o-Anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 238 °C
Teplota tavenia: 34…40 °C
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003308
Číslo CAS: 135-02-4