Tlačiť
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methyl-D-mandelic acid
OR914401-25G OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA 580.41 EUR
APOSOR914401-25G APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00961860
Číslo CAS: 31284-89-6