Tlačiť
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 569.19 EUR
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042796
Číslo CAS: 5617-70-9