Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR914196-25G OR914196-100G OR914196-500G
APOSOR914196-25GEA 68.1 EUR
APOSOR914196-25G APOSOR914196-100G APOSOR914196-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
Mw: 149.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001820
Číslo CAS: 4421-08-3